Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisk isolerende handsker
Disse elektriske isoleringshandsker er ergonomisk designet med naturgummiisolering for en ultimativ pasform, der giver komfort og ydeevne hele dagen for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
Brand: Ansell™ RIG0014Y110
484.78 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
- Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
- Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
- Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
- Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
- Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
Tekniske data
Klasse 0 | |
Gul | |
11 | |
1000 V |
Industri | |
Natur latex gummi | |
Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger |