Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisk isolerende handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
Beskrivelse
- Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
- Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
- Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
- Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
- Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
- Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Farve | Gul |
| Hånd | Specific |
| Materiale | Natur latex gummi |
| Produkttype | Class 00 Gloves |
| Størrelse | 10 |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger |
| Handske manchet stil | Straight |
| Længde (engelsk) | 14 in. |
| Spænding | 1000 V |