Få mere at vide
Descrizione
- Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
- Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
- Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
- Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
- Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
- Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
Specifica
Specifica
| Applikationer | Industri |
| Farve | Gul |
| Hånd | Specifikt |
| Materiale | Natur latex gummi |
| Produkttype | Klasse 00 Handsker |
| Størrelse | 12 |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger |
| Handske manchet stil | Lige |
| Længde (engelsk) | 14 tommer |
| Spænding | 1000 V |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?