Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ Elektrisk isolerende handsker
Artikelnummer. 17368182 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17368182 9
17348182 7
17358182 8
17378182 10
17388182 11
17398182 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17368182 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. RIG0014Y090
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Disse elektriske isoleringshandsker er ergonomisk designet med naturgummiisolering for en ultimativ pasform, der giver komfort og ydeevne hele dagen for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
  • Elektriske isoleringshandsker er lavet af naturgummilatex ved hjælp af en proprietær miljøvenlig dyppeproces for ultimativ fleksibilitet og fingerfærdighed.
  • Deres ergonomiske hånd-i-hvilende form og ikke-udstrakte fingre reducerer håndtræthed.
  • Den generøse, udvidede manchet giver plads til tøj.
  • Designet har også en glat finish for nem af- og påtagning.
  • Certificeret for modstandsdygtighed over for syre (Kategori A), Ozon (Kategori Z) og meget lave temperaturer (Kategori C).
  • Anvendelser med risiko for berøringsspænding AC maksimalt 1000 V (DC maksimum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Farve Gul
Hånd Specifikt
Materiale Natur latex gummi
Produkttype Klasse 00 Handsker
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Anvendelser med risiko for berøringsspænding; Elektriske entreprenører; Fremstilling og reparation af hybridmotorer; Vedligeholdelsesreparationer og -operationer i alle industrielle miljøer (MRO ); Reparation og vedligeholdelse af massetransport; Vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm; Telecom reparation nær elektriske ledninger
Handske manchet stil Lige
Længde (engelsk) 14 tommer
Spænding 1000 V