accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 78755-81-4

IUPAC Navn: ethyl 12-fluoro-8-methyl-9-oxo-2,4,8-triazatricyclo[8.4.0.0²,⁶]tetradeca-1(14),3,5,10,12-pentaene-5-carboxylate
Synonymer: flumazenil flumazenilo anexate lanexat flumazenil preparation flumazenil (substance) hoffman la roche brand of flumazenil mazicon romazicon flumazenilum
Molekylvægt (g/mol): 303.29
Molekylformel: C15H14FN3O3
InChi Key: OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C2CN(C)C(=O)C3=CC(F)=CC=C3N2C=N1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Procent renhed 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Fysisk form 
  • (2)
  • (2)
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)