Få mere at vide
Flumazenil, 98%
Artikelnummer. 15494899
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494899 100 mg 100mg
15404909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62537.MC
 Begrænset vare
På lager
Benzodiazepinantagonist | CAS: 78755-81-4 | C15H14FN3O3 | 303,293 g/mol
Benzodiazepin-antagonist
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78755-81-4
Molekylær formel C15H14FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 303.293
MDL nummer MFCD00242764
InChI nøgle OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
PubChem CID 3373
ChEBI CHEBI:5103
IUPAC navn ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flumazenil
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Merck Index 14,4135
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO til 25mM
Formel vægt 303.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver