Få mere at vide
Flumazenil, LoGiCal
Artikelnummer. 30457481
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457481 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457481 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0762.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Flumazenil
CAS 78755-81-4
Analyt- eller komponentnavne Flumazenil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4 H-imidazo[1,5-a][1,4 ]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
InChI formel InChI=1 S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8 H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
IUPAC navn ethyl 8-fluor-5-methyl-6-oxo-4 H-imidazo[1,5-a][1,4] benzodiazepin-3-carboxylat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 303.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 303,1019 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.