Få mere at vide
Flumazenil, Mikromol™
Artikelnummer. 17958904
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17958904 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17958904 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0762.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flumazenil
CAS 78755-81-4
Analyt- eller komponentnavne Flumazenil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H14 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
InChI formel InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
IUPAC navn ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 303.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 303,1019 g/mol