accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrO

CAS RN 6876-00-2

IUPAC Navn: 1-bromo-3-phenoxybenzene
Synonymer: 1-bromo-3-phenoxybenzene
Molekylvægt (g/mol): 249.11
Molekylformel: C12H9BrO
InChi Key: AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater