Få mere at vide
1-brom-3-phenoxybenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336136
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11336136 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11336136 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00156DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-phenoxybenzene
CAS 6876-00-2
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H9BrO
MDL nummer MFCD00474520
Mængde 1 g
Synonym 3-phenoxybromobenzene, 3-bromodiphenyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenoxy, benzene,1-bromo-3-phenoxy, m-bromodiphenyl ether, 3-phenoxyphenyl bromide, 1-phenoxy-3-bromobenzene, 3-bromo-1-phenoxybenzene, acmc-209o4k, 1-bromo-3-phenoxy-benzene
InChI nøgle AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
IUPAC navn 1-brom-3-phenoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 249.11
PubChem CID 96165
Formel vægt 249.11
Procent renhed 97%