Få mere at vide
1-Bromo-3-phenoxybenzene, TRC
Artikelnummer. 30339465
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30339465 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30339465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6872252.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBDE 2 (3-Bromodiphenyl Ether)
CAS 6876-00-2
Molekylær formel C12 H9 Br O
Mængde 2.5 g
Synonym Benzene, 1-bromo-3-phenoxy-, Ether, m-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-3-phenoxybenzene, 3-Bromodiphenyl ether, 3-Bromophenyl phenyl ether, 3-Phenoxy-1-bromobenzene, 3-Phenoxybromobenzene, 3-Phenoxyphenyl bromide, BDE 2, NSC 57095, PBDE 2, m-Bromodiphenyl ether, m-Bromophenoxybenzene, m-Bromophenyl phenyl ether, m-Phenoxybromobenzene, m-Phenoxyphenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
SMIL Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-phenoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 249.1
Formel vægt 247.9837