accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOFFF

CAS RN 330-12-1

IUPAC Navn: 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Synonymer: 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol): 206.12
Molekylformel: C8H5F3O3
InChi Key: RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)