Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 330-12-1 |
| Molekylær formel | C8H5F3O3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisic Acid, p-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.12 |
| Formel vægt | 206.0191 |