missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11490184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490184 5 g 5g
11624151 - Hver
11480184 1 g 1g
11379449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11490184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13621.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 330-12-1
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD00002541
InChI nøgle RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoic acid, p-trifluoromethoxybenzoic acid, 4-trifluoromethoxy-benzoic acid, p-carboxyphenyl trifluoromethyl ether, 4-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisic acid, pubchem4593, acmc-1cp95, ksc225q9l
PubChem CID 67613
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Smeltepunkt 151°C to 154°C
Mængde 5 g
Beilstein 977356
Formel vægt 206.12
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.