Få mere at vide
4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10460341 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10460341 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297670010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Navn note 99%
CAS 330-12-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 153°C
Farve White to Cream
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H5F3O3
Lineær formel CF3OC6H4CO2H
MDL nummer MFCD00002541
Mængde 1 g
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoic acid, p-trifluoromethoxybenzoic acid, 4-trifluoromethoxy-benzoic acid, p-carboxyphenyl trifluoromethyl ether, 4-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisic acid, pubchem4593, acmc-1cp95, ksc225q9l
InChI nøgle RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.12
PubChem CID 67613
Formel vægt 206.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.