accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHIIONHOClCl

CAS RN 22662-39-1

IUPAC Navn: N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
Synonymer: rafoxanide 雷复尼特
Molekylvægt (g/mol): 626.01
Molekylformel: C19H11Cl2I2NO3
InChi Key: NEMNPWINWMHUMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(I)C=C(I)C=C1C(=O)NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1
Mængde 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
Farve 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater