Få mere at vide
Rafoxanide, Mikromol™
Artikelnummer. 17922786
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17922786 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17922786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0363.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rafoxanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rafoxanide
CAS 22662-39-1
Analyt- eller komponentnavne Rafoxanide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H11 Cl2 I2 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzamide, N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-, Salicylanilide, 3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodo- (8CI), 3,5-Diiodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3,5-Diodo-3'-chloro-4'-(p-chlorophenoxy)salicylanilide, 3'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, 3'-Chloro-4'-(p-chlorophenoxy)-3,5-diiodosalicylanilide, Disalan, NSC 355278, Rafoxanide, Ranide
InChI formel InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)
SMIL Oc1c(I)cc(I)cc1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
IUPAC navn N-[3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 626.01
Mængde 250 mg
Formel vægt 624.8205 g/mol