Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rafoxanide |
| CAS | 22662-39-1 |
| Smeltepunkt | 175.0°C |
| Molekylær formel | C19H11Cl2I2NO3 |
| MDL nummer | MFCD00682899 |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | NEMNPWINWMHUMR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OC1=C(I)C=C(I)C=C1C(=O)NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1 |
| IUPAC navn | N-[3-chlor-4-(4-chlorphenoxy)phenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodbenzamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 626.01 |
| Vis mere |