Få mere at vide
Rafoxanide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16421709
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16421709 1 g
1 options
Artikelnummer. 16421709 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17598
MedChemExpress Rafoxanide is an orally active salicylanilide anthelmintic agent. Rafoxanide is an antiparasitic agent and can be used for the control of infestation with Hemonchus species and Fasciola species in sheep and cattle.
Rafoxanide is an orally active salicylanilide anthelmintic agent. Rafoxanide is an antiparasitic agent and can be used for the control of infestation with Hemonchus species and Fasciola species in sheep and cattle.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rafoxanide
Fysisk form Solid
CAS 22662-39-1
Farve Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H11Cl2I2NO3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (49.52 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=CC(I)=CC(I)=C3O
Molekylvægt (g/mol) 626.01
Formel vægt 626.01
Procent renhed 98.0%