Få mere at vide
Rafoxanide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Rafoxanide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26) |
| Formel vægt | 624.8205 |
| Procent renhed | >95% |