accessibility menu, dialog, popup

UserName

ICH3NH3COO

CAS RN 1952-15-4

IUPAC Navn: 4-[(2,2-diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpiperidin-1-ium iodide
Synonymer: 4-[(2,2-diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpiperidin-1-ium iodide
Molekylvægt (g/mol): 451.35
Molekylformel: C21H26INO2
InChi Key: WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater