Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 4-DAMP
Beskrivelse
Antagonist at the M3 cholinergic receptor. [3H]-4-DAMP selectively labels M1 and M3 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-DAMP |
| CAS | 1952-15-4 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C21H26INO2 |
| Formel vægt | 451.33 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.348 |