missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-DAMP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-DAMP |
| CAS | 1952-15-4 |
| Molekylær formel | C21H26INO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[(2,2-Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpiperidinium Iodide (1:1), 4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-Piperidinium Iodide (9CI), 4-Hydroxy-1,1-dimethyl-piperidinium Iodide Diphenylacetate, 4-Benziloyloxy-N-methylpiperidine Methiodide, 4-DAMP Methiodide, 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine Methiodide, 4-Diphenylacetyloxy-N-methylpiperidine Methiodide, N,N-Dimethyl-4-(diphenylacetoxy)piperidinium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenylacetate;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.34 |
| Formel vægt | 451.1008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?