missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15494699
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494699 25 mg 25mg
15420247 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15494699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62298.MB
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1952-15-4
Molekylær formel C21H26INO2
Molekylvægt (g/mol) 451.348
MDL nummer MFCD00078564
InChI nøgle WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-damp methiodide, 4-damp, 4-diphenylacetoxy-n-methylpiperidine methiodide, 4-damp iodide, 1,1-dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethylpiperidinium iodide, piperidinium, 4-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethyl-, iodide, 4-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethyl-piperidinium iodide, 4-2,2-diphenylacetyl oxy-1,1-dimethylpiperidin-1-ium iodide, chembl76897
PubChem CID 3014059
ChEBI CHEBI:73340
IUPAC navn (1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) 2,2-diphenylacetate;iodide
SMIL C[N+]1(CCC(CC1)OC(=O)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C.[I-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide
Smeltepunkt 211°C to 213°C
Farve White
Mængde 25 mg
Formel vægt 451.4
Fysisk form Powder
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.