accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH2S

CAS RN 14222-60-7

IUPAC Navn: 2-propylpyridine-4-carbothioamide
Synonymer: protionamide
Molekylvægt (g/mol): 180.27
Molekylformel: C9H12N2S
InChi Key: VRDIULHPQTYCLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=CC(=CC=N1)C(N)=S
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Certificeringer/compliance 
  • (1)
  • (1)
Farve 
  • (2)
Grad 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater