Få mere at vide
Protionamide, Mikromol™
Beskrivelse
Protionamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protionamide |
| CAS | 14222-60-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Protionamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propylthio-isonicotinamide, 1321TH, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 9778 R. P., Ektebin, Prothionamide, Protion, Protionamid, Protionamide, Protionizina, RP 9778, TH 1321, Tebeform, Trevintix, Tuberex, Ethionamide Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12) |
| SMIL | CCCc1cc(ccn1)C(=S)N |
| IUPAC navn | 2-propylpyridine-4-carbothioamide |
| Vis mere |