missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Protionamide, TRC

Artikelnummer. 17981175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17981175 1 g
17963395 5 g
17942795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17981175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8391001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14222-60-7
Molekylær formel C9 H12 N2 S
Molekylvægt (g/mol) 180.27
Synonym 2-Propylthio-isonicotinamide, 1321TH, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 9778 R. P., Ektebin, Prothionamide, Protion, Protionamid, Protionamide, Protionizina, RP 9778, TH 1321, Tebeform, Trevintix, Tuberex
IUPAC navn 2-propylpyridine-4-carbothioamide
SMIL CCCc1cc(ccn1)C(=S)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Protionamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Formel vægt 180.0721
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.