Få mere at vide
Prothionamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Protionamide (or prothionamide) is a drug used in the treatment of tuberculosis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prothionamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 14222-60-7 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H12N2S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Protionamide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (554.72 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |