Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO) Artikelnummer.: 11386198
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11386198
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11386198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011184.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)chloridhydrat fungerer som en kilde til fremstilling af meget aktive og enantioselektive yttrium-prækatalysatorer til asymmetrisk hydroaminering af gem-disubstituerede aminoalkener. Det bruges som en forløber for syntesen af yttriumoxid nanokrystallitter. Det anvender i krystalstrukturen bestemmelse af makromolekyler såsom proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12741-05-8
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00149941
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichlorideVis mereVis mindre
PubChem CID 57347377
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn yttrium(3+)trichlorid
Formel vægt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton™
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW29L014 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/10/2025 Artikelnummer011184.22,011184.14,011184.36
PartinummerW29L021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/10/2025 Artikelnummer011184.22,011184.14,011184.36
Partinummer10254941 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer011184.22,011184.36,011184.14
PartinummerY14K015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/11/2024 Artikelnummer011184.22,011184.14,011184.36
PartinummerB01Q03 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer011184.22,011184.14,011184.36
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO) >