Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11306208
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11306208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011184.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)chloridhydrat fungerer som en kilde til fremstilling af meget aktive og enantioselektive yttrium-prækatalysatorer til asymmetrisk hydroaminering af gem-disubstituerede aminoalkener. Det bruges som en forløber for syntesen af yttriumoxid nanokrystallitter. Det anvender i krystalstrukturen bestemmelse af makromolekyler såsom proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12741-05-8
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00149941
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn yttrium(3+);trichlorid;hydrat
Formel vægt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic