Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Yttrium(III)chloridhydrat fungerer som en kilde til fremstilling af meget aktive og enantioselektive yttrium-prækatalysatorer til asymmetrisk hydroaminering af gem-disubstituerede aminoalkener. Det bruges som en forløber for syntesen af yttriumoxid nanokrystallitter. Det anvender i krystalstrukturen bestemmelse af makromolekyler såsom proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Yttrium(III) chloride hydrate |
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,10107 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | yttrium(3+);trichlorid;hydrat |
| Formel vægt | 195.26 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |
| Vis mere |