Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11336208
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
Artikelnummer. 11336208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011185.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)chlorid anvendes som forstadie til syntese af optisk aktive krystaller og som udgangsmateriale til syntese af polymerisationskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12741-05-8
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00149941
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
IUPAC navn yttrium(3+);trichlorid;hydrat
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hydrate
Farve Pink til hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel YCl3·xH2O
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine,ethanol.
Formel vægt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.18g/mL