Få mere at vide
Justrite™ Gul Ståldåse
Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering. Den gule stålstempeldåse er lavet af Ryton™ og messing.
480.70 DKK - 610.73 DKK
Tekniske data
Farve | Gul |
---|---|
Til brug med (applikation) | Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering |
Materiale | Ryton, messing |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11923579
|
Justrite™
10018 |
0.5 L |
570.00 DKK 480.70 DKK / Hver Spare 89.30 DKK 15% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10216094
|
Justrite™
10118 |
1 L |
630.00 DKK 529.45 DKK / Hver Spare 100.55 DKK 15% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11943629
|
Justrite™
10318 |
4 L |
814.00 DKK 610.73 DKK / Hver Spare 203.27 DKK 24% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11943579
|
Justrite™
10218 |
2 L |
708.00 DKK 534.59 DKK / Hver Spare 173.41 DKK 24% Slukket |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
- Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering
- Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing
- Basen er designet til at efterlade mindre væske i bunden mellem genopfyldningerne
Tekniske data
Gul | |
Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering | |
Ryton, messing |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Justrite™ Gul Ståldåse