Få mere at vide
Justrite™ Gul Ståldåse
Artikelnummer. 11923579
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11923579 0,5 l Hver
10216094 1 l Hver
11943629 4 l Hver
11943579 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11923579 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 10018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    598.50 DKK
    480.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 117.80 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering. Den gule stålstempeldåse er lavet af Ryton™ og messing.
  • Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering
  • Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing
  • Basen er designet til at efterlade mindre væske i bunden mellem genopfyldningerne
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1 pt.
Kapacitet (metrisk) 0,5 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering
Materiale Ryton, messing
Længde (metrisk) 70 mm (Dasher)
Højde (metrisk) 133 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 124 mm