Få mere at vide
Justrite™ Gul Ståldåse
Artikelnummer. 10216094
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10216094 1 l Hver
11923579 0,5 l Hver
11943629 4 l Hver
11943579 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10216094 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 10118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    704.50 DKK
    529.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 175.05 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering. Den gule stålstempeldåse er lavet af Ryton™ og messing.
  • Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering
  • Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing
  • Basen er designet til at efterlade mindre væske i bunden mellem genopfyldningerne
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1 qt.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering
Materiale Ryton, messing
Længde (metrisk) 127 mm (Dasher)
Højde (metrisk) 143 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 184 mm