Få mere at vide
Justrite™ Gul Ståldåse
Beskrivelse
- Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering
- Fremstillet af kemisk resistent Ryton™ og messing
- Basen er designet til at efterlade mindre væske i bunden mellem genopfyldningerne
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Dispenser brændbare væsker og opløsningsmidler sikkert, uden spild eller eksponering |
| Materiale | Ryton, messing |
| Længde (metrisk) | 127 mm (Dasher) |
| Højde (metrisk) | 83 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 238 mm |