Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakker med lukning
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med disse bredmundede, ravgule glaspakkere.
479.00 DKK - 1235.00 DKK
Tekniske data
Farve | Ravgul |
---|---|
Oversigt | Amber glaspakker |
Materiale | Glas (type 3) |
Lukningsfarve | Hvid |
Liner materiale | PTFE |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Niveau | Lukkestørrelse | nr. pr. sag | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Niveau | Lukkestørrelse | nr. pr. sag | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
15259079
![]() |
Thermo Scientific™
141-0060 |
60 mL | Ubehandlet | 33-400 mm | 24 |
802.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
16439449
![]() |
Thermo Scientific™
241-0060 |
60 mL | Bearbejdet | 33-400 mm | 24 |
946.00 DKK
Pakke med 24 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15399550
![]() |
Thermo Scientific™
341-0060 |
60 mL | Certificeret | 33-400 mm | 24 |
1135.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15265802
![]() |
Thermo Scientific™
341-0120 |
120 mL | Certificeret | 38-400 mm | 12 |
600.00 DKK
Pakke med 12 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17654855
![]() |
Thermo Scientific™
341-0250 |
250 mL | Certificeret | 45-400 mm | 12 |
625.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15299079
![]() |
Thermo Scientific™
141-0250 |
250 mL | Ubehandlet | 45-400 mm | 12 |
479.00 DKK
Pakke med 12 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15239089
![]() |
Thermo Scientific™
141-0500 |
500 mL | Ubehandlet | 53-400 mm | 12 |
548.00 DKK
Pakke med 12 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
13224570
![]() |
Thermo Scientific™
341-0500 |
500 mL | Certificeret | 53-400 mm | 12 |
739.00 DKK
Pakke med 12 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15272200
![]() |
Thermo Scientific™
241-0950 |
950 mL | Bearbejdet | 53-400 mm | 12 |
754.00 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15788128
![]() |
Thermo Scientific™
341-0950 |
950 mL | Certificeret | 53-400 mm | 12 |
873.00 DKK
Pakke med 12 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15798128
![]() |
Thermo Scientific™
341-1250 |
1250 mL | Certificeret | 70-400 mm | 6 |
1235.00 DKK
Pakke med 6 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
15708138
![]() |
Thermo Scientific™
341-2500 |
2500 mL | Certificeret | 70-400 mm | 4 |
765.00 DKK
Pakke med 4 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||
Description
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakkere. Pakkere er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
- Amber Type III soda-lime glas krukke; anbefales til lysfølsomme prøver
- PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
- Størrelser spænder fra 60 til 2500 ml
- Lukninger samlet på flasker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
- Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
Specifications
Ravgul | |
Glas (type 3) | |
PTFE | |
Amber Packer flaske | |
Lukket tophætte |
Amber glaspakker | |
Hvid | |
Brede | |
Polypropylen |