Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakker med lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15272200
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
70-400 mm
nr. pr. sag:
4
6
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Artikelnummer. 15272200
Brand: Thermo Scientific™ 2410950
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med disse bredmundede, ravgule glaspakkere.
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakkere. Pakkere er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Amber Type III soda-lime glas krukke; anbefales til lysfølsomme prøver
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 60 til 2500 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz., 950 ml
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, O og G, DRO, TPH, metaller
Farve Ravgul
Oversigt Amber glaspakker
Diameter (engelsk) Indre 1,63 tommer.
Diameter (engelsk) 3,89 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-5300BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Bearbejdet
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 33,8 oz.
Volumen (metrisk) Rand 999 mL
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-ydeevnebaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metalanalyser, olie og fedt, organiske dieselprodukter og THP af EPA 1664; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyring
Mund Brede
Højde (metrisk) 178 mm
Produkttype Amber Packer flaske
Højde (engelsk) 7 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 53-400 mm
Diameter (metrisk) 99 mm
Lukketype Lukket tophætte