Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakker med lukning
Artikelnummer. 15708138
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
70-400 mm
nr. pr. sag:
4
6
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Lukkestørrelse nr. pr. sag Pakningsstørrelse
15708138 2500 mL Certificeret 70-400 mm 4 Pakke med 4
15259079 60 mL Ubehandlet 33-400 mm 24 Pakke med 24
16439449 60 mL Bearbejdet 33-400 mm 24 -
15399550 60 mL Certificeret 33-400 mm 24 Pakke med 24
15265802 120 mL Certificeret 38-400 mm 12 Pakke med 12
17654855 250 mL Certificeret 45-400 mm 12 -
15299079 250 mL Ubehandlet 45-400 mm 12 Pakke med 12
15239089 500 mL Ubehandlet 53-400 mm 12 Pakke med 12
13224570 500 mL Certificeret 53-400 mm 12 Pakke med 12
15272200 950 mL Bearbejdet 53-400 mm 12 Pakke med 12
15788128 950 mL Certificeret 53-400 mm 12 -
15798128 1250 mL Certificeret 70-400 mm 6 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15708138 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3412500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    893.00 DKK
    711.77 DKK / Pakke med 4
    Spare 181.23 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med disse bredmundede, ravgule glaspakkere.
Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakkere. Pakkere er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.
  • Amber Type III soda-lime glas krukke; anbefales til lysfølsomme prøver
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 60 til 2500 ml
  • Lukninger samlet på flasker
Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse
Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.
Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 84 oz., 2500 ml
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Ravgul
Oversigt Amber glaspakker
Diameter (engelsk) 5,51 tommer
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 4
Udskiftning af lukning B167-7000BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 93,3 oz.
Volumen (metrisk) Rand 2760 mL
Mund Brede
Højde (metrisk) 239 mm
Højde (engelsk) 9,4 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 140 mm
Lukketype Lukket tophætte
Kapacitet (engelsk) 84 oz.
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Produkttype Amber Packer flaske