Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide polypropylen hætter
Hvide skruelåg af polypropylen giver en klar overflade til skrivning på hætten
487.00 DKK - 7625.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Halsfinish | Liner materiale | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Halsfinish | Liner materiale | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
16408125
|
Fisherbrand™
FB02911836A |
33-400 | PTFE/polyethylenskum | 2100/Cs. |
7625.00 DKK
Pakke med 2100 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16164477
|
Fisherbrand™
FB02911844A |
53-400 | Papirmasse/vinyl | 1300/Cs. |
2190.00 DKK
Pakke med 1300 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16134597
|
Fisherbrand™
FB02912066 |
18-400 | PTFE/polyethylenskum | 100/Cs. |
1560.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16124597
|
Fisherbrand™
FB02912065 |
15-425 | PTFE/polyethylenskum | 500/Cs. |
1545.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16144597
|
Fisherbrand™
FB02912067 |
20-400 | PTFE/polyethylenskum | 100/Cs. |
808.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 25-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16164597
|
Fisherbrand™
FB02912069 |
24-400 | PTFE/Polyethylene Foam | 100/Cs. | |||||||
16154597
|
Fisherbrand™
FB02912068 |
22-400 | PTFE/polyethylenskum | 500/Cs. |
1480.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16174597
|
Fisherbrand™
FB02912070 |
28-400 | PTFE/polyethylenskum | 100/Cs. |
1115.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 21-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16184597
|
Fisherbrand™
FB02912071 |
33-400 | PTFE/polyethylenskum | 100/Cs. |
1470.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16194597
|
Fisherbrand™
FB02912072 |
38-400 | PTFE/polyethylenskum | 500/Cs. |
2635.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 16-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16104607
|
Fisherbrand™
FB02912073 |
43-400 | PTFE/polyethylenskum | 500/Cs. |
3195.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16114607
|
Fisherbrand™
FB02912074 |
45-400 | PTFE/polyethylenskum | 500/Cs. |
3680.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16134607
|
Fisherbrand™
FB02912076 |
53-400 | PTFE/polyethylenskum | 100/Cs. |
3140.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16124607
|
Fisherbrand™
FB02912075 |
48-400 | PTFE/polyethylenskum | 100/Cs. |
565.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16144607
|
Fisherbrand™
FB02912077 |
58-400 | PTFE/Polyethylene Foam | 100/Cs. | |||||||
16154607
|
Fisherbrand™
FB02912078 |
70-400 | PTFE/polyethylenskum | 144/Cs. |
2795.00 DKK
Pakke med 144 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16164607
|
Fisherbrand™
FB02912079 |
83-400 | PTFE/Polyethylene Foam | 144/Cs. | |||||||
16174607
|
Fisherbrand™
FB02912080 |
89-400 | PTFE/polyethylenskum | 144/Cs. |
4060.00 DKK
Pakke med 144 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16184607
|
Fisherbrand™
FB02912085 |
63-400 | PTFE/polyethylenskum | 288/Cs. |
4145.00 DKK
Pakke med 288 |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16478125
|
Fisherbrand™
FB02912093A |
53-400 | Polyethylenskum | 1300/Cs. |
1375.00 DKK
Pakke med 1300 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16124617
|
Fisherbrand™
FB02912099 |
53-400 | Polyethylenskum | 500/Cs. |
868.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 08-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16488125
|
Fisherbrand™
FB02912094A |
89-400 | Polyethylenskum | 370/Cs. |
966.00 DKK
Pakke med 370 |
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
16114647
|
Fisherbrand™
FB02912292A |
53-400 | Papirmasse/vinyl | 288/Cs. |
1725.00 DKK
Pakke med 288 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Opskummet polyethylenforing giver tæt forsegling og kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
- PTFE-beklædt opskummet polyethylenforing tilbyder kemisk resistens fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
- Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere, der er god til milde syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
Tekniske data
Hvid | |
Polypropylen | |
Foret hætte |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Hvide polypropylen hætter