Läs mer
Fisherbrand™ Hvide polypropylen hætter
Produktkod. 16104607 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Liner materiale:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Polyethylenskum
Mængde:
100/Cs.
1300/Cs.
144/Cs.
2100/Cs.
288/Cs.
370/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek
Pakke med 288
Pakke med 500
Produktkod. 16104607
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hvide skruelåg af polypropylen giver en klar overflade til skrivning på hætten
  • Opskummet polyethylenforing giver tæt forsegling og kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
  • PTFE-beklædt opskummet polyethylenforing tilbyder kemisk resistens fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
  • Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere, der er god til milde syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
Specifikationer
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Mængde 500/Cs.
Liner materiale PTFE/polyethylenskum
Halsfinish 43-400
Produkttype Foret hætte
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.