Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide polypropylen hætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Liner materiale:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Polyethylenskum
Mængde:
100/Cs.
1300/Cs.
144/Cs.
2100/Cs.
288/Cs.
370/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Pakke med 500
Beskrivelse
- Opskummet polyethylenforing giver tæt forsegling og kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
- PTFE-beklædt opskummet polyethylenforing tilbyder kemisk resistens fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
- Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere, der er god til milde syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 500/Cs. |
| Liner materiale | PTFE/polyethylenskum |
| Halsfinish | 22-400 |
| Produkttype | Foret hætte |