Få mere at vide
Fisherbrand™ Hvide polypropylen hætter
Product Code. 16134607 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Halsfinish:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Liner materiale:
PTFE/polyethylenskum
Polyethylenskum
Pulp/vinyl
Mængde:
100/Cs.
1300/Cs.
144/Cs.
2100/Cs.
288/Cs.
370/Cs.
500/Cs.
Unit Size:
Pakke med 288
Pakke med 500
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Halsfinish Liner materiale Mængde unitSize
16134607 53-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. -
16408125 33-400 PTFE/polyethylenskum 2100/Cs. -
16164477 53-400 Pulp/vinyl 1300/Cs. -
16134597 18-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. Pakke med 500
16124597 15-425 PTFE/polyethylenskum 500/Cs. Pakke med 500
16144597 20-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. Pakke med 500
16164597 24-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. -
16154597 22-400 PTFE/polyethylenskum 500/Cs. -
16174597 28-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. Pakke med 500
16184597 33-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. -
16194597 38-400 PTFE/polyethylenskum 500/Cs. -
16104607 43-400 PTFE/polyethylenskum 500/Cs. Pakke med 500
16114607 45-400 PTFE/polyethylenskum 500/Cs. -
16124607 48-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. -
16144607 58-400 PTFE/polyethylenskum 100/Cs. Pakke med 500
16154607 70-400 PTFE/polyethylenskum 144/Cs. -
16164607 83-400 PTFE/polyethylenskum 144/Cs. -
16174607 89-400 PTFE/polyethylenskum 144/Cs. -
16184607 63-400 PTFE/polyethylenskum 288/Cs. Pakke med 288
16478125 53-400 Polyethylenskum 1300/Cs. -
16124617 53-400 Polyethylenskum 500/Cs. Pakke med 500
16488125 89-400 Polyethylenskum 370/Cs. -
16114647 53-400 Pulp/vinyl 288/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Product Code. 16134607
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
Hvide skruelåg af polypropylen giver en klar overflade til skrivning på hætten
  • Opskummet polyethylenforing giver tæt forsegling og kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
  • PTFE-beklædt opskummet polyethylenforing tilbyder kemisk resistens fremragende til miljøprøver, lægemidler og diagnostiske reagenser
  • Polyvinylforing giver en fremragende fugtbarriere, der er god til milde syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier og vandige produkter
Specifications
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Mængde 100/Cs.
Liner materiale PTFE/polyethylenskum
Halsfinish 53-400
Produkttype Foret hætte