Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid polypropylenhætte med polyvinylfor
Ideel til brug som prøveflasker
456.00 DKK - 621.00 DKK
Tekniske data
Farve | Clear |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Lukningsfarve | White |
Lukke liner | Poly/Vinyl |
Lukningsmateriale | Polypropylene |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukkestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10063823
|
DWK Life Sciences
W216995 |
30 mL | 33-400 mm | |||||||
12369889
|
DWK Life Sciences
W216996 |
60 mL | 38-400 mm |
621.00 DKK
Pakke med 48 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12379889
|
DWK Life Sciences
W216997 |
125 mL | 48-400 mm |
568.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12389889
|
DWK Life Sciences
W216998 |
250 mL | 58-400 mm |
456.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
12399889
|
DWK Life Sciences
W216999 |
500 mL | 70-400 mm |
584.00 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
- Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
Tekniske data
Clear | |
White | |
Polypropylene |
Soda Lime Glass | |
Poly/Vinyl | |
Screw Cap |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid polypropylenhætte med polyvinylfor