Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid polypropylenhætte med polyvinylfor
Artikelnummer. 10063823 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10063823
Brand: DWK Life Sciences W216995
Ideel til brug som prøveflasker
  • Manufactured from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Clear
Diameter (engelsk) 1.33 in.
Materiale Soda Lime Glass
Lukningsfarve White
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2.75 in.
Lukke liner Poly/Vinyl
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Screw Cap