Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid polypropylenhætte med polyvinylfor
Product Code. 12369889 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 24
Pakke med 48
Product Code. 12369889
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W216996
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideel til brug som prøveflasker
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,65 tommer
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (engelsk) 3,34 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Lukketype Skruelåg