Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium runder: Med hvid polypropylenhætte med polyvinylfor
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
- Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,44 tommer. |
| Materiale | Soda lime glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 129 mm |
| Højde (engelsk) | 5,07 tommer. |
| Lukke liner | Poly/vinyl |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |