Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Giver hurtig bestemmelse af pH-værdier. Whatman™ pH-indikatorer er imprægneret med en blanding af flere indikatorer, der skifter farve, når de kommer i kontakt med en bestemt prøveopløsning.
112.81 DKK - 270.00 DKK
Artikelnummer | Brand | pH-område | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | pH-område | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11354974
|
Cytiva
10362000 |
0 til 14 | 100 pakke |
157.00 DKK 137.33 DKK / Pakke med 100 Spare 19.67 DKK 12% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11364974
|
Cytiva
10362010 |
2 til 9 | 100 pakke |
147.00 DKK 137.33 DKK / Pakke med 100 Spare 9.67 DKK 6% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11919347
|
Cytiva
10362030 |
1 til 11 | 1 rulle |
121.00 DKK 112.81 DKK / Hver Spare 8.19 DKK 6% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11375254
|
Cytiva
10360005 |
0 to 14 | 200 Pack | |||||||
Description
Giver hurtig bestemmelse af pH-værdier. Whatman™ pH-indikatorer er imprægneret med en blanding af flere indikatorer, der skifter farve, når de kommer i kontakt med en bestemt prøveopløsning.
Bestem pH ved hjælp af den medfølgende farvesammenligningstabel. Teststrimler antager en bestemt farve ved kontakt med prøveopløsningen.
- Øjeblikkelige pH-aflæsninger
- Nøjagtig til en lang række rutinemæssige pH-tests
- Billig
- Praktisk og bærbar til brug i marken. Disse pH-indikatorer er blevet imprægneret med en blanding af flere indikatorer
Specifications
Farvesammenligningsdiagram | |
Indikator papir |