Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Artikelnummer. 11375254
pH-område:
0 til 14
1 til 11
2 til 9
Mængde:
1 rulle
100 pakke
200 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 11375254
Brand: Cytiva 10360005
Giver hurtig bestemmelse af pH-værdier. Whatman™ pH-indikatorer er imprægneret med en blanding af flere indikatorer, der skifter farve, når de kommer i kontakt med en bestemt prøveopløsning.
Determine pH using the supplied color comparison table. Test strips assume a particular color on contact with the sample solution.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Convenient and portable for field use. These pH indicators have been impregnated with a mixture of several indicators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Format Strip
Inkluderer Color comparison chart
Mængde 200 pakker
Type Indicator Paper