Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Artikelnummer. 11364974
Skift visning
pH-område:
0 til 14
1 til 11
2 til 9
Mængde:
1 rulle
100 pakke
200-pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Mængde unitSize
11364974 2 til 9 100 pakke Pakke med 100
11354974 0 til 14 100 pakke Pakke med 100
11919347 1 til 11 1 rulle Hver
11375254 0 til 14 200-pakke Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11364974 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10362010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 DKK
    131.53 DKK / Pakke med 100
    Spare 16.47 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hurtig bestemmelse af pH-værdier. Whatman™ pH-indikatorer er imprægneret med en blanding af flere indikatorer, der skifter farve, når de kommer i kontakt med en bestemt prøveopløsning.
Bestem pH ved hjælp af den medfølgende farvesammenligningstabel. Teststrimler antager en bestemt farve ved kontakt med prøveopløsningen.
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en lang række rutinemæssige pH-tests
  • Billig
  • Praktisk og bærbar til brug i marken. Disse pH-indikatorer er blevet imprægneret med en blanding af flere indikatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 2 til 9
Format Strip
Inkluderer Farvesammenligningsdiagram
Mængde 100 pakke
Type Indikator papir